Fontos dokumentumok
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (28)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 2004-0016
palackátmérő × Ma
73 mm × 170 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)