Fontos dokumentumok
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
27121703
NACRES:
NB.35
Jellemzők
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 1171011
Related Categories
Általános leírás
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)