Fontos dokumentumok
Z101370
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Anyagok
PTFE stopcock
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
elzárócsap-furat
4 mm
Általános leírás
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)