Fontos dokumentumok
Z118346
Cotton blend glove liners
size M/L, light weight
Szinonimák:
Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
Anyagok
(100%Cotton)
white gloves
méret
M/L
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pack of 12 pair
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
9 in.
Általános leírás
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)