Z677140
NevoCut™ cut protection gloves
size S
Szinonimák:
safety glove
About This Item
Javasolt termékek
material
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
méret
S
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
kiszerelés
pack of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
KCL 927
H × vastagság
250 mm × 1.50 mm
Általános leírás
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)