Fontos dokumentumok
Z405752
Cotton blend glove liners
size M/L (mens), medium weight
Szinonimák:
fabric glove insert
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
(52% Polyester/48% Cotton)
white gloves
méret
M/L (mens)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pack of 12 pair
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
9 in.
Általános leírás
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)