Fontos dokumentumok
Z102423
Double-ended needle
gauge 18, L 24 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122002
NACRES:
NB.03
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cadence Science
Hosszúság
24 in.
mérőeszköz
18
Általános leírás
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)