Z265179
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 7‑7.5 M
Szinonimák:
disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
vinyl
white gloves
méret
7‑7.5 M
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
disposable
latex free: no
powder-free
kiszerelés
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Microflex UL-315-M
H × vastagság
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Általános leírás
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)