Fontos dokumentumok
Z548898
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő
85 mm
kapacitás
250 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)