Fontos dokumentumok
Z100382
Sigma-Aldrich
Separatory funnel with PTFE stopcock and 19/22 Clear-Seal joint
capacity 125 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Use with Mini Diazald apparatus.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)