WHA67221002
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 150, dessicant, 1/pk
Szinonimák:
Z249572, filter devices, filtration device, inline filtration device
About This Item
Javasolt termékek
material
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Trap media (Anhydrous calcium sulfate with cobalt chloride indicator)
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6722-1002
Whatman Article No. 28420217 (US reference)
parameter
280-600 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
méret
9.3 in. (236 mm) , overall
súly
318 g
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Designed for in-line use with stepped barb connections for 1NA to 12 mm i.d. hose.
- Available with choice of chemical trap: activated carbon, molecular sieve, or desiccant.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than NA.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)