WHA1872055
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z753106
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Grade 72
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1872-055
Whatman Article No. 28418576 (US reference)
Átmérő
55 mm
vastagság
800 μm
bázis tömeg
195 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Grade 72: activated cabon loaded paper
Composite cellulose/glass filter loaded with activated carbon. Used to absorb radioactive iodine in air pollution monitoring and in nuclear installations.
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality composite cellulose/glass filter paper
- Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
- Suitable for use in radioactive environments
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)