Fontos dokumentumok
WHA420200
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 25 mm
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman filters, Z742686
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
Anyagok
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Swin-Lok Holder
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 420200
Whatman Article No. 28419555 (US reference)
Átmérő
25 mm
Általános leírás
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Tulajdonságok és előnyök
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)