Fontos dokumentumok
SLW5809/3
Pyrex® Filter holder for 47 mm membranes
base only
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 5809/3
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
5809/3
SciLabware
Általános leírás
Comprising of a 300 ml capacity funnel, support base and metal clamp, this popular size filter holder is designed to be used with 47 mm membrane filters. The three components of this product must be ordered separately.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)