XX5004700
Aerosol Standard Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Standard Filter Holder, 47mm, stainless steel
Szinonimák:
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Minőségi szint
Hosszúság
17.8 cm
Átmérő
6.9 cm
szűrőátmérő
47 mm
szűrőfelület
9.6 cm2
szerelvény
11 mm O.D. inlet hose connector
11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices)
outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
alkalmazás(ok)
filtration
kompatibilitás
for use with Aerosol Filter Holder
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Elv
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13