Fontos dokumentumok
WHA1440032
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 32 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z752614
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1440-032
Whatman Article No. 28417987 (US reference)
parameter
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
32 mm
vastagság
210 μm
hamu
≤0.007%
pórusméret
8 μm (Particle retention)
bázis tömeg
95 g/m2
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)