Fontos dokumentumok
WHA10401112
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z697125, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
Átmérő:
47 mm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 100 ea
Terméknév
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10401112
Whatman Article No. 28414961 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
0.45 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the