Merck
SMB00137
Sigma-Aldrich
Naringenin-6-C-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.39
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@@H](CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H22O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-4,6,12,14,17,19-23,25-29H,5,7H2/t12-,14+,17+,19-,20+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPKGDDHOGIEOO-JVVVWQBKSA-N
Általános leírás
Natural product derived from plant source.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Gaurav Swarnkar et al.
British journal of pharmacology, 165(5), 1526-1542 (2011-08-26)
Naringenin and its derivatives have been assessed in bone health for their oestrogen-'like' effects but low bioavailability impedes clinical potential. This study was aimed at finding a potent form of naringenin with osteogenic action. Osteoblast cultures were harvested from mouse
X Wang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 15(3), 166-167 (1990-03-01)
Six chemical compounds isolated from the leaves and stems of Ardisia pusilla were identified as gallic acid (I), succinic acid (II), naringenin-6-C-glucoside (III), kaempferol-3-O-beta-D-galactoside (IV) by chemical and spectroscopic analysis. They were isolated from Ardisia plant for the first time.