Fontos dokumentumok
THS01311
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
CuO/Al2O3
Szinonimák:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC kód:
41103817
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
ThalesNano THS 01311
Átmérő
4 mm
Általános leírás
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Jogi információk
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)