Fontos dokumentumok
SYNV200100G
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: glass
Szinonimák:
Synthware V200100G
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware V200100G
kapacitás
100 mL
Related Categories
Általános leírás
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)