Fontos dokumentumok
SYNV131003
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
3 mL, joint: ST/NS 14/10
Szinonimák:
Synthware V131003, reaction tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware V131003
kapacitás
3 mL
Általános leírás
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)