Fontos dokumentumok
SYNS531018
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 10/18
Szinonimák:
Synthware S531018
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS10/18
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware S531018
Általános leírás
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)