Fontos dokumentumok
Z215899
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 10/30
Szinonimák:
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
joint: ST/NS10/30
gyártó/kereskedő neve
Cowie 010.110
Related Categories
Általános leírás
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)