SYNC243445
Synthware™ Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
Szinonimák:
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS34/45
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C243445
burkolat H
190 mm
Általános leírás
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)