Fontos dokumentumok
SYNF752490M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: medium
Szinonimák:
Synthware F752490M, fritted glass funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
pórusméret:
10-15 μm
lemezátmérő:
24 mm
lemez külső átmérő:
90 mm
gyártó/kereskedő neve:
Synthware F752490M
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F752490M
lemezátmérő
24 mm
lemez külső átmérő
90 mm
pórusméret
10-15 μm
Általános leírás
O.D. of disc is 24 mm.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)