Fontos dokumentumok
SYNF621410
Synthware pressure equalizing addition funnel
10 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Szinonimák:
Synthware F621410, dropping funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F621410
kapacitás
10 mL
10 mL
Általános leírás
With 1:5 PTFE stopcock
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)