Fontos dokumentumok
SYNF62241L
Synthware pressure equalizing addition funnel
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Szinonimák:
Synthware F62241L, dropping funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F62241L
kapacitás
1000 mL
1000 mL
Általános leírás
With 1:5 PTFE stopcock
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)