Fontos dokumentumok
Z517739
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Magasság
560 mm
külső átmérő
80 mm
kapacitás
1 L
Általános leírás
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)