Fontos dokumentumok
SYNC561100
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Szinonimák:
Synthware C561100, coil-type condenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C561100
tömlőméret
8 mm
Related Categories
Általános leírás
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)