Fontos dokumentumok
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
Szinonimák:
Synthware C314125, coil-type condenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C314125
Teljes Ma
300 mm
tekercs H
125 mm
tömlőméret
10 mm
Általános leírás
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)