Fontos dokumentumok
SYNC361730C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 305 mm
Szinonimák:
Synthware C361730C, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C361730C
Hosszúság
305 mm
Related Categories
Általános leírás
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)