SYNC361320
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 203 mm
Szinonimák:
Synthware C361320, glass chromatograpy column
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C361320
belső átmérő
10.0 mm
Hosszúság
203 mm
Általános leírás
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)