Fontos dokumentumok
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Szinonimák:
Synthware C254400, Bulb condenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C254400
tömlőméret
10 mm
burkolat H
400 mm
Related Categories
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)