SYNC154300
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Szinonimák:
Synthware C154300, glass West condenser
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C154300
burkolat H
300 mm
Általános leírás
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)