Fontos dokumentumok
SYNC212440
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C212440
Általános leírás
With a joint at 15º angle.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)