Fontos dokumentumok
SYNC195463C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Szinonimák:
Synthware C195463C, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS35/20
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C195463C
belső átmérő × H
40.0 mm × 305 mm
Általános leírás
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)