Fontos dokumentumok
SYNB262914
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware B262914, mineral oil bubbler
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware B262914
Related Categories
Általános leírás
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)