Fontos dokumentumok
SYNA793524
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 14/35, male joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A793524, glass bushing adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
female joint: ST/NS14/35
male joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A793524
Related Categories
Általános leírás
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)