Fontos dokumentumok
SYNA792445
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 45/50
Szinonimák:
Synthware A792445, glass bushing adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS45/50
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A792445
Általános leírás
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)