Fontos dokumentumok
SYNA701922
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A701922, flow control adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A701922
Általános leírás
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)