Fontos dokumentumok
SYNA192424
Synthware connecting adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A192424, Glass connecting adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
A192424
Related Categories
Általános leírás
Synthware connecting adapter with 2mm stopcock converts standard vessels to airless applications. Standard connecting join (24/40) to fit various laboratory glassware.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)