Fontos dokumentumok
SYNA681420
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A681420, Glass flushing adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A681420
Related Categories
Általános leírás
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)