Fontos dokumentumok
SLW4980-2L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
2000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 4980-2L
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom
Csatlakozó
joint neckNARROW-NECK
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated
without cap
heavy duty
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 4980-2L
H
268 mm
test külső átmérő
160 mm
kapacitás
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
nyak belső átmérő
43 mm
dugóméret
43
szerelvény
narrow neck
Általános leírás
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)