Fontos dokumentumok
SLW4526/32D
Pyrex® High temperature screwcap for Media-lab bottle
red, thread suits 32 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 4526/32D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE liner
polyester cap
red
gyártó/kereskedő neve
4526/32D
SciLabware
szerelvény
thread suits 32 mm
Általános leírás
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
  • Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)