Fontos dokumentumok
SLW443354
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 443354
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
Csatlakozó
joint 29/32
Jellemzők
graduated
graduations 10 mL
gyártó/kereskedő neve
443354
SciLabware
kapacitás
500 mL
500 mL
elzárócsap-furat
4.0 mm
Általános leírás
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)