Fontos dokumentumok
SYNC391730C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Szinonimák:
Synthware C391730C, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS top24/40
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C391730C
technika/technikák
HPLC: suitable
belső átmérő × H
13.4 mm × 305 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)