Fontos dokumentumok
SYNC184261
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Szinonimák:
Synthware C184261, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS top24/40
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C184261
belső átmérő × H
20.0 mm × 203 mm
Általános leírás
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)