Fontos dokumentumok
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3830/06M
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass tube
colorless tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 3830/06M
szűrőhüvely külső átmérő
15 mm
cső átmérő
8 mm
pórusméret
grade 3 porosity
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)