Fontos dokumentumok
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical base
gyártó/kereskedő neve
3450/02MP
SciLabware
nyak belső átmérő
17 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)