Fontos dokumentumok
SLW3440/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, pear-shaped base, 100 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3440/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
pear-shaped base
gyártó/kereskedő neve
3440/02M
SciLabware
nyak belső átmérő
17 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
  • Complies with ASTM D96 and D-1966
  • For the determination of water and sediment in petroleum products
Graduated in white enamel:
  • Lower stem graduated 0 to 1.5 ml in 0.1 ml divisions
  • Upper body graduated 1.5 to 5 ml in 0.5 ml divisions and from 5 to 10 ml in 1 m
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)